Principaux documents
S498793
2,4-DICHLORO-N-(4-(2,6-DIMETHOXY-PYRIMIDIN-4-YLSULFAMOYL)-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Cl2N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.333
Numéro MDL:
Autres remarques