Principaux documents
S48993
N-(4-ACETYLAMINO-PHENYL)-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
S48993-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S48993-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.392
Numéro MDL:
29,20 €