S488585
4-BENZYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC ACID (3,4-DICHLORO-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.29
Numéro MDL:
Autres remarques