Principaux documents
S485586
1,2-DIPHENYL-PROPAN-1-OL
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.294
Numéro MDL:
29,20 €