Principaux documents
S476854
BENZANOL BRILLIANT SCARLET 3 B
AldrichCPR
S476854-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S476854-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C32H26N4Na2O8S2
Poids moléculaire :
704.694
Numéro MDL:
29,20 €