Principaux documents
S47644
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.413
Numéro MDL:
Autres remarques