Principaux documents
S471372
ACID ALIZARINE RED B
AldrichCPR
S471372-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S471372-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H9N2Na3O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.367
Numéro MDL:
110,00 €