Principaux documents
S469874
DIRECT RED 53 (C.I. 22405)
AldrichCPR
S469874-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S469874-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H19N5Na2O8S2
Poids moléculaire :
663.6
Numéro MDL:
110,00 €