Principaux documents
S468649
4-OXO-4-(2,3,4,5-TETRAMETHYL-PHENYL)-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
S468649-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S468649-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.298
Numéro MDL:
110,00 €