Principaux documents
S468312
(2-METHYL-3,5-DINITRO-PHENYL)-METHANOL
AldrichCPR
S468312-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S468312-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.163
Numéro MDL:
29,20 €