Principaux documents
S468061
DISPERSE BROWN 1 (TERASIL BROWN 3R OR AMACRON BROWN LS)
AldrichCPR
S468061-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S468061-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.236
Numéro MDL:
158,00 €