Principaux documents
S46761
(2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXANOYLAMINO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
S46761-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S46761-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NO8
Poids moléculaire :
253.211
Numéro MDL:
110,00 €