Principaux documents
S45668
2-BENZOYLAMINO-3-(ETHOXY-PHENYL-PHOSPHINOYL)-3-PHENYL-ACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.42
Numéro MDL:
Autres remarques