Principaux documents
S446955
DL-4-METHYL-ALPHA-(PROPYL)BENZYL ALCOHOL
AldrichCPR
S446955-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S446955-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
110,00 €