Principaux documents
S442062
4-METHYL-1-PENTEN-3-OL
AldrichCPR
S442062-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S442062-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.162
Numéro MDL:
158,00 €