Principaux documents
S440965
PAMOIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT
AldrichCPR
S440965-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S440965-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H15KO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.474
Numéro MDL:
158,00 €