S4379
Sodium phosphate glass
Type 45
Synonyme(s) :
sodium orthophosphate glass
167,00 €
About This Item
167,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable