Principaux documents
S434612
METHYL 3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXYBENZOATE
AldrichCPR
S434612-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S434612-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.368
Numéro MDL:
158,00 €