Documents
S43169
N-(1-(BENZOOXAZOL-2-YLSULFANYL)-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-4-METHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13Cl3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.728
Numéro MDL:
Autres remarques