Principaux documents
S428620
4-(2-BROMOETHOXY)BENZALDEHYDE
AldrichCPR
S428620-1G
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S428620-1G
183,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.075
Numéro MDL:
183,00 €