Principaux documents
S410810
2,4-DINITRO-1,3,5-TRICHLOROBENZENE
AldrichCPR
S410810-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S410810-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6HCl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.445
Numéro MDL:
158,00 €