Principaux documents
S405507
6-PROPYL-ORTHO-CRESOL
AldrichCPR
S405507-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S405507-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.222
Numéro MDL:
158,00 €