Key Documents
S401285
4-HYDROXY-ALPHA-PHENYLHYDROCINNAMIC ACID, SODIUM SALT TRIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19NaO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.305
Numéro MDL:
Autres remarques