Principaux documents
S400599
1-(3-(METHYLSULFONYL)-PROPYL)-3-(PARA-TOLYLSULFONYL)-UREA
AldrichCPR
S400599-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S400599-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.416
Numéro MDL:
29,20 €