Principaux documents
S389404
DIBUTYL 3,4-FURANDICARBOXYLATE
AldrichCPR
S389404-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S389404-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.312
Numéro MDL:
29,20 €