Principaux documents
S387568
2-BROMO-4-(4-(HEXADECYLOXY)-PHENYL)-THIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H38BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.556
Numéro MDL:
Autres remarques