Principaux documents
S384682
3',4'-ACETOACETOXYLIDIDE
AldrichCPR
S384682-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S384682-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.259
Numéro MDL:
29,20 €