Principaux documents
S381349
1-BENZYL-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S381349-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S381349-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.242
Numéro MDL:
29,20 €