Principaux documents
S370142
OCTACHLOROCYCLOPENTENE
AldrichCPR
S370142-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S370142-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5Cl8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.68
Numéro MDL:
158,00 €