Principaux documents
S369039
GLYCYRRHIZIC ACID, MONOSODIUM SALT
AldrichCPR
S369039-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S369039-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C42H62NaO16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
845.943
Numéro MDL:
158,00 €