Principaux documents
S367710
3,6-DIAMINOACRIDINE HEMISULFATE HEMIHYDRATE
AldrichCPR
S367710-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S367710-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.33
Numéro MDL:
178,00 €