Principaux documents
S362417
2-(1-HYDROXYETHYL)CYCLOHEXANOL
AldrichCPR
S362417-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S362417-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.216
Numéro MDL:
178,00 €