Principaux documents
S359165
5-TERT-BUTYL-4,6-DINITRO-1,2,3-TRIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
S359165-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S359165-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.299
Numéro MDL:
158,00 €