Principaux documents
S358533
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
AldrichCPR
S358533-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S358533-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
41,40 €