Principaux documents
S358460
BENZYL LAURATE
AldrichCPR
S358460-1G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S358460-1G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.45
Numéro MDL:
160,00 €