Principaux documents
S357286
6-ACETYL-3-METHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
S357286-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S357286-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.195
Numéro MDL:
158,00 €