Principaux documents
S352772
METHYL ALPHA-CYANO-3-INDOLEACRYLATE
AldrichCPR
S352772-1G
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S352772-1G
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.237
Numéro MDL:
70,50 €