Principaux documents
S350931
2-HYDROXY-4-METHOXYBENZOPHENONE-5-SULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S350931-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S350931-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.294
Numéro MDL:
158,00 €