Principaux documents
S350397
HEPTYL ISOBUTYL KETONE
AldrichCPR
S350397-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S350397-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.324
Numéro MDL:
158,00 €