Principaux documents
S349194
ETHYL 4-HYDROXY-2-MERCAPTOPYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H8N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.217
Numéro MDL:
Autres remarques