Principaux documents
S348589
4,4'-DIBENZAMIDO-1,1'-DIANTHRIMIDE
AldrichCPR
S348589-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S348589-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C42H25N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
667.684
Numéro MDL:
158,00 €