Principaux documents
S342734
2-BROMOPROPIONYL-D,L-ASPARAGINE
AldrichCPR
S342734-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S342734-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H11BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.081
Numéro MDL:
29,20 €