Principaux documents
S327921
2-BENZYL-2-METHYL-MALONIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.324
Numéro MDL:
29,20 €