Principaux documents
S326178
ME-3,11-DITHIA-TRICYCLO(11.2.2.1(5,9))OCTADECA-1(16),5,7,9(18),13(17),14-HEXAENE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.461
Numéro MDL:
29,20 €