Principaux documents
S322903
4-METHYL-N'-{(Z)-[4-(TRIMETHYLSILYL)PHENYL]METHYLIDENE}BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22N2O2SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.527
Numéro MDL:
Autres remarques