Principaux documents
S318957
[1-METHYL-2-(METHYLIDYNESILYL)ETHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22BrPSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.384
Numéro MDL:
Autres remarques