Principaux documents
S318108
(1-METHYL-2-TRIMETHYLSILANYL-ETHYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
S318108-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S318108-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H30BrPSi
Poids moléculaire :
457.47
Numéro MDL:
29,20 €