Principaux documents
S31500
4-METHOXY-BENZOIC ACID (5-CHLORO-2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.735
Numéro MDL:
Autres remarques