Principaux documents
S314803
1-NITRO-4-(PROPANE-2-SULFONYL)-BENZENE
AldrichCPR
S314803-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S314803-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.256
Numéro MDL:
29,20 €