Principaux documents
S312703
2-(4-ISOPROPYL-PHENYL)-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHANETHIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.405
Numéro MDL:
Autres remarques